Learn More
(E,E)-farnesol 11,11,11,12,12,12-d6, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (E,E)-Farnesol 11,11,11,12,12,12-d6 |
| CAS | 166447-71-8 |
| Fórmula molecular | C15H20D6O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2E,6E)-3,7-Dimethyl-11-(methyl-d3)-2,6,10-dodecatrien-12,12,12-d3-1-ol, (E,E)-3,7-Dimethyl-11-(methyl-d3)-2,6,10-dodecatrien-12,12,12-d3-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+/i1D3,2D3 |
| SMILES | OC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C([2H])([2H])[2H])\C([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 228.4 |