Learn More
Éster etílico del ácido (E,E,E)-2-acetil-5,9,13,17-tetrametil-4,8,12,16-octadecatetraenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E,E,E)-2-Acetyl-5,9,13,17-tetramethyl-4,8,12,16-octadecatetraenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 71668-81-0 |
| Fórmula molecular | C26H42O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | ethyl (4E,8E,12E)-2-acetyl-5,9,13,17-tetramethyloctadeca-4,8,12,16-tetraenoate 4,8,12,16-Octadecatetraenoic acid, 2-acetyl-5,9,13,17-tetramethyl-, ethyl ester, (E,E,E)- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H42O3/c1-8-29-26(28)25(24(7)27)19-18-23(6)17-11-16-22(5)15-10-14-21(4)13-9-12-20(2)3/h12,14,16,18,25H,8-11,13,15,17,19H2,1-7H3/b21-14+,22-16+,23-18+ |
| SMILES | C/C(C)=C\CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC(C(C)=O)C(OCC)=O |
| Nombre IUPAC | (4E,8E,12E)-2-acetil-5,9,13,17-tetrametiloctadeca-4,8,12,16-tetraenoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 402.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.313 |