Learn More
Thermo Scientific™ La formulación del caldo E.E. (caldo tamponado con bilis, verde brillante y glucosa)
Descripción
Examine la calidad sanitaria de las muestras de alimentos fácilmente con el caldo Thermo Scientific™ E.E. (caldo tamponado con bilis, verde brillante y glucosa). Enriquezca las bacterias Enterobacteriaceae en unos prácticos tubos preparados para el análisis bacteriológico de alimentos.
Para controlar la calidad sanitaria de los alimentos y fármacos, es importante contar las bacterias Enterobacteriaceae de las muestras con exactitud. La formulación del caldo E.E. El caldo se recomienda como medio de enriquecimiento de Enterobacteriaceae para el análisis bacteriológico de alimentos y piensos para animales.
- Inhibición mejorada:: las bacterias no pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae se inhiben debido al verde brillante y las sales de bilis del medio
- Fiabilidad mejorada: se resuelve la inhibición de un pequeño número de células de Enterobacteriaceae debido a las variaciones de las sales de bilis
- Precisión mejorada: todo el grupo de Enterobacteriaceae se puede usar como un conjunto de microorganismos indicadores para evitar las posibles discrepancias en el caso de la prueba de coli-aerogenes
El medio inhibe más las bacterias no pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae que en el caso de otros medios no selectivos (por ejemplo, el caldo de manitol o el caldo de lactosa) debido al uso del verde brillante y las sales biliares.
La fiabilidad de los métodos para contar Enterobacteriaceae depende de la reanimación de las células dañadas. La debilitación de las células se debe a exposición a la deshidratación, un nivel de pH bajo y otras condiciones desfavorables. La formulación del caldo E.E. La formulación del caldo incluye bilis bovina purificada para resolver la inhibición de un pequeño número de células de Enterobacteriaceae debido a las variaciones de las sales biliares. Se puede usar un ensayo preliminar para comprobar la proliferación mediante la inoculación de aproximadamente una célula viable por unidad de medio.
En el caso del análisis bacteriológico de los alimentos procesados, se pueden usar el grupo completo de Enterobacteriaceae como microorganismos indicadores. Esto permite resolver las discrepancias si se detectan enterobacterias negativas para lactosa, positivas para lactosa anaerógenas o que provocan una fermentación tardía de la lactosa, pero no se detectan mediante las pruebas de coli-aerogenes estándar.
Para solucionar estos problemas, los medios con lactosa se han sustituido por medios con glucosa. Mossel et al1 mencionan varios ejemplos de alimentos contaminados por salmonelas, aunque los resultados para coliformes fueron negativos. En el caso de un ejemplo citado posteriormente por Mossel2, se produjo un brote de diarrea debido a un queso tierno fermentado por hongos francés contaminado por el serotipo O124 de Escherichia coli. Este microorganismo fue negativo para lactosa y, por lo tanto, no se detectó en las pruebas de coliformes y solo se observó al analizar la muestra para Enterobacteriaceae, ya que fermentó la glucosa rápidamente.
La formulación del caldo E.E. se debe usar como medio de enriquecimiento en combinación con agar con glucosa, bilis y rojo violeta (n.º de referencia PO5043A). Si se requieren microorganismos específicos en lugar de Enterobacteriaceae en general, se deben preparar subcultivos en medios diferenciales con lactosa (por ejemplo, agar con desoxicolato-citrato).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Descripción | La formulación del caldo E.E. (caldo tamponado con bilis, verde brillante y glucosa) |
| Formato | Tubos |
| Tipo de producto | Caldo |
| Peso de llenado | 10,0 ml + 0,5 ml |
| Tipo de empaquetado | Envasado en un único envase con película de celulosa |
| Cantidad | 50 tubos/paq. |