Learn More
(E,E)-Bisdemethoxycurcumin, MedChemExpress
Código de producto. 16458818
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458818 10 mg 10 miligramos
16428956 100 mg 100 miligramos
16414727 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16458818 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0007
MedChemExpress Bisdemethoxycurcumin(Curcumin III; Didemethoxycurcumin) is a natural derivative of curcumin with anti-inflammatory and anti-cancer activities.
Bisdemethoxycurcumin(Curcumin III
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E,E)-Bisdemethoxycurcumin
CAS 33171-05-0
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo (E,E)-Curcumin III (E,E)-Didemethoxycurcumin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.33 mM)
SMILES O=C(CC(/C=C/C1=CC=C(O)C=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C=C2.[(E)].[(E)]
Peso molecular (g/mol) 308.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.33
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death