Learn More
Acetato de (E,E)-8-oxogeranilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E,E)-8-Oxogeranyl Acetate |
| CAS | 37905-02-5 |
| Fórmula molecular | C12H18O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetic Acid (2E,6E)-8-Oxo-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, Acetic Acid (E,E)-3,7-Dimethyl-8-oxoocta-2,6-dienyl Ester, (E)-8-Oxogeranyl Acetate, (E,E)-3,7-Dimethyl-8-oxoocta-2,6-dienyl Acetate, (E,E)-8-(Acetyloxy)-2,6-dimethyl-2,6-Octadienal, (2E,6E)-8-(Acetyloxy)-2,6-dimethyl-2,6-octadienal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O3/c1-10(7-8-15-12(3)14)5-4-6-11(2)9-13/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3/b10-7+,11-6+ |
| SMILES | O=C/C(C)=C/CC/C(C)=C/COC(C)=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de (2E,6E)-3,7-dimetil-8-oxoocta-2,6-dien-1-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 210.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.13 |