Learn More
(E,E)-5-[4-(Dietilamino)fenil]penta-2,4-dienal, TRC
Código de producto. 30376049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376049 100 mg
30385075 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30376049 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD443665100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868161-59-5
Fórmula molecular C15H19NO
Peso molecular (g/mol) 229.32
Sinónimo (2E,4E)-5-[4-(Diethylamino)phenyl]-2,4-pentadienal
SMILES CCN(CC)c1ccc(\C=C\C=C\C=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E,E)-5-[4-(Diethylamino)phenyl]penta-2,4-dienal
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19NO/c1-3-16(4-2)15-11-9-14(10-12-15)8-6-5-7-13-17/h5-13H,3-4H2,1-2H3/b7-5+,8-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1467