Learn More
(E,E)-2,6-Dimetil-2,6-octadienedial, TRC
Código de producto. 30375529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375529 250 mg
30383228 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375529 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476180250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80054-40-6
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Sinónimo (2E,6E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadienedial
Nombre IUPAC (2E,6E)-2,6-dimetilocta-2,6-dienedial
SMILES O=C/C(C)=C/CC/C(C)=C/C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E,E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadienedial
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O2/c1-9(6-7-11)4-3-5-10(2)8-12/h5-8H,3-4H2,1-2H3/b9-6+,10-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0994