Learn More
(E,E)-1-cloro-2,4-hexadieno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E,E)-1-Chloro-2,4-hexadiene |
| CAS | 17100-75-3 |
| Fórmula molecular | C6H9Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2E,4E)-1-Chloro-2,4-hexadiene, (E,E)-1-Chloro-2,4-hexadiene, (8CI), (E,E)-1-Chloro-2,4-hexadiene, Sorbyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5H,6H2,1H3/b3-2+,5-4+ |
| SMILES | C\C=C\C=C\CCl |
| Nombre IUPAC | (2E,4E)-1-clorohexa-2,4-dieno |
| Peso molecular (g/mol) | 116.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0393 |