Learn More
(E)-Doxepina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30383860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383860 100 mg
30376725 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30383860 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD550005100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4698-39-9
Fórmula molecular C19H22ClNO
Peso molecular (g/mol) 315.84
Sinónimo (3E)-3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, (E)-3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, (E)-N,N-dimethyl-Dibenz[b,e]oxepin-delta11(6H),gamma-propylamine Hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., (E)-Doxepin Hydrochloride, Doxepin Hydrochloride E isomer, trans-Doxepin Hydrochloride
SMILES Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Doxepin Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;