Learn More
Éster etílico del ácido (E)-dodec-2-enoico, TRC
Código de producto. 30373668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30373668 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30373668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD525560250MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (E)-Dodec-2-enoic Acid Ethyl Ester
CAS 28290-90-6
Fórmula molecular C14H26O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo (2E)-2-Dodecenoic Acid Ethyl Ester, Ethyl (E)-2-Dodecenoate, Ethyl trans-2-Dodecenoate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h12-13H,3-11H2,1-2H3/b13-12+
SMILES C(/C=C/CCCCCCCCC)(OCC)=O
Nombre IUPAC (E)-dodec-2-enoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 226.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.16
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.