Learn More
(E)-dimetilvinfos 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30317339 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30317339 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV12765050AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Dimethylvinphos
CAS 71363-52-5
Nombres de analitos o componentes (E)-Dimethylvinphos
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H10 Cl3 O4 P
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phosphoric acid, (1E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl dimethyl ester, Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl dimethyl ester, (E)-, (E)-Dimethylvinphos
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10Cl3O4P/c1-15-18(14,16-2)17-10(6-11)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-6H,1-2H3/b10-6+
SMILES COP(=O)(OC)O\C(=C\Cl)\c1ccc(Cl)cc1Cl
Nombre IUPAC Fosfato de [(E)-2-cloro-1-(2,4-diclorofenil)etenil] dimetilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 331.52
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.9382 g/mol