Learn More
(E)-Dihydro Efavirenz, TRC
Código de producto. 30009751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009751 5 mg 5 miligramos
30009108 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4489355MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 440124-96-9
Fórmula molecular C14 H11 Cl F3 N O2
Peso molecular (g/mol) 317.69
Sinónimo (4S)-6-Chloro-4-[(1E)-2-cyclopropylethenyl]-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, SR 695, (S,E)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylvinyl)-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, Efavirenz Related Compound B (USP)
Nombre IUPAC (4S)-6-cloro-4-[(E)-2-ciclopropiletenilo]-4-(trifluorometil)-1H-3,1-benzoxina-2-una
SMILES FC(F)(F)[C@]1(OC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)\C=C\C3CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,E)-6-Chloro-4-(2-Cyclopropylvinyl)-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-8H,1-2H2,(H,19,20)/b6-5+/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.043