Learn More
(E)-Dietil (2-Butenil)fosfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-Diethyl (2-Butenyl)phosphonate |
| CAS | 26327-86-6 |
| Fórmula molecular | C8H17O3P |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Diethyl trans-2-butenylphosphonate, (E)-2-Butenyl-phosphonic Acid Diethyl Ester, (2E)-2-Butenyl-phosphonic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17O3P/c1-4-7-8-12(9,10-5-2)11-6-3/h4,7H,5-6,8H2,1-3H3/b7-4+ |
| SMILES | CCOP(C/C=C/C)(OCC)=O |
| Nombre IUPAC | dietil (E)-but-2-en-1-ilfosfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 192.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.09 |