Learn More
(E)-Diclorodenafil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-Dichlorodenafil |
| CAS | 1469486-82-5 |
| Fórmula molecular | C19H20Cl2N4O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | trans-Dichlorodenafil, 5-[5-[(1E)-1,2-Dichloroethenyl]-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20Cl2N4O2/c1-4-6-14-16-17(25(3)24-14)19(26)23-18(22-16)12-9-11(13(21)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-10H,4-6H2,1-3H3,(H,22,23,26)/b13-10+ |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=S)O[C@@H]1COP(CP(O[Na])(O[Na])=O)(O[Na])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 407.29 |