Learn More
(E)-Daporinad, MedChemExpress
Código de producto. 16474037
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474037 50 mg 50 miligramos
16430588 5 mg 5 miligramos
16418128 10 mg 10 miligramos
16417886 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474037 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50876
MedChemExpress (E)-Daporinad (FK866) is an effective inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NMPRTase; Nampt) with an IC50 of 0.09 nM.
(E)-Daporinad (FK866) is an effective inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NMPRTase
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Daporinad
Forma física Solid
CAS 658084-64-1
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo FK866 APO866
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.71 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)N(CC2)CCC2CCCCNC(/C=C/C3=CC=CN=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 391.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.51
Porcentaje de pureza 99.03%