Learn More
(E)-Ciano(metoxiimino)-ácido acético, TRC
Código de producto. 30136173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136173 250 mg 250 miligramos
30136161 500 mg 500 miligramos
30012482 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC981300250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57336-69-3
Fórmula molecular C4 H4 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 128.09
Sinónimo (E)-2-Cyano-2-(methoxyimino)-acetic Acid
Nombre IUPAC (2E)-2-ciano-2-metaxiimino-ácido acético
SMILES CO\N=C(/C#N)\C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material (E)-Cyano(methoxyimino)-acetic acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2O3/c1-9-6-3(2-5)4(7)8/h1H3,(H,7,8)/b6-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0222