Descripción
El kit de conexiones E-Cube™ contiene:
- Tubos de bombas Norprene™ de 3/16 pulg. (18 pulgadas)
- Pinzas de trinquete de tubos (6ea)
- Accesorios en T dentados (2ea)
- Conector reductor dentado (1ea)
- Bridas de 4 pulgadas (20ea)
- Conector en Y dentado (1ea)
- Filtros de jeringa de PTFE de 50 mm dentados (2ea)
- Accesorios de Luer dentados macho (5ea)
- Accesorios de Luer dentados hembra (5ea)
- Tapones Luer macho (2ea)
- Sitios de inyección de Interlink (2ea)
- Cánulas de plástico romas (1 manga)
- Juntas tóricas de 1/8 pulgadas de D.I. x 1.25 pulgadas de D.E., 1,0 pulgadas de grosor (3ea)
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Tubos de bomba de norpreno de 3/16 pulg., pinzas de trinquete de tubos, conector en T dentado, conector de reducción dentado, bridas de 4 pulgadas, conector en Y dentado, filtros de jeringa de PTFE dentados de 50 mm, conectores Luer dentados macho, conect |
| N.º por caja | 1 |
| Tipo de producto | Accesorios |
| Cantidad | Paquete de 1 |