missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ E. coli SurA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17270114 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17270114 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17270114

Marca: Invitrogen™ PA5117618

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody has been tested in direct-ELISA.

Chaperone involved in the correct folding and assembly of outer membrane proteins, such as OmpA, OmpF and LamB. Recognizes specific patterns of aromatic residues and the orientation of their side chains, which are found more frequently in integral outer membrane proteins. May act in both early periplasmic and late outer membrane-associated steps of protein maturation. Essential for the survival of E.coli in stationary phase. Required for pilus biogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno E. coli SurA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica surA
N.º de referencia del gen P0ABZ6
Símbolos de los genes surA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Escherichia coli Chaperone SurA protein (21-428aa).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58460807
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.