Learn More
E.coli Host Cell Proteins Whole Cell Lysate, 50 ug
Código de producto. 32144208 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Tamaño de la unidad
32144208 50 microgramos
1 options
Código de producto. 32144208 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab21091150ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
E.coli Host cell/tissue lysate.
  • Species: E.coli
  • Tissue: Host
  • Form: Liquid
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot