Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de E. coli pASG-IBA con secreción
Tienda IBA Lifesciences Productos
Descripción
Los vectores pASG-IBA están diseñados para la expresión de proteínas objetivo sin etiqueta de afinidad en E. coli.
El vector lleva un casete de resistencia a la ampicilina para la selección de células de E. coli transformadas, el origen de F1 y ColE1 para un alto número de copias del plásmido y el promotor/operador de tetraciclina inducible para la expresión regulada de proteínas.
Los vectores se pueden combinar con cualquier cepa de E. coli, ya que el promotor del tetraciclina trabaja independientemente del fondo genético de E. coli.
La expresión de la proteína recombinante se induce mediante la adición de anhidrotetraciclina, que es un derivado de la tetraciclina que no presenta actividad antibiótica.
Tenga en cuenta que la clonación en vectores pASG-IBA AccepTor requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pASG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un vector de entrada.
Especificaciones
Especificaciones
| Agente inductor | Inducible con anhidrotetraciclina |
| Gen marcador | Ampicilina |
| Promotor | Tet |
| Tipo de producto | Vector |
| Contenido y almacenamiento | Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo |
| Etiqueta de proteína | Sin etiquetar |
| Cantidad | 5 μg |
| Vector | pASG-IBAwt2 |
| Para utilizar con (aplicación) | ompA para secreción periplásmica |