Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de E. coli pASG-IBA con secreción
Código de producto. 15613748 Tienda IBA Lifesciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Vector:
pASG-IBA102
pASG-IBA104
pASG-IBA144
pASG-IBA2
pASG-IBA4
pASG-IBA44
pASG-IBAwt2
Etiqueta de proteína:
Etiqueta His (6x), Etiqueta Strep II
Etiqueta His (6x), Etiqueta Twin-Strep
Etiqueta Strep II
Etiqueta Twin-Strep
Sin etiquetar
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Vector Etiqueta de proteína Tamaño de la unidad
15613748 pASG-IBA102 Etiqueta Twin-Strep 5 microgramos
15633748 pASG-IBA104 Etiqueta Twin-Strep 5 microgramos
15643728 pASG-IBAwt2 Sin etiquetar 5 microgramos
15643738 pASG-IBA44 Etiqueta His (6x), Etiqueta Strep II 5 microgramos
15653728 pASG-IBA2 Etiqueta Strep II 5 microgramos
15673728 pASG-IBA4 Etiqueta Strep II 5 microgramos
15673748 pASG-IBA144 Etiqueta His (6x), Etiqueta Twin-Strep 5 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15613748 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 54102001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    279.00€ / 5 microgramos
    Ahorro 18.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Regular la expresión de proteínas con un vector que transporta el promotor/operador inducible de tetraciclina. El vector de expresión de E. coli con secreción permite la expresión de proteínas en E.coli.
  • Los vectores pASG-IBA están diseñados para la expresión de proteínas objetivo sin etiqueta de afinidad en E. coli.
  • El vector lleva un casete de resistencia a la ampicilina para la selección de células de E. coli transformadas, el origen de F1 y ColE1 para un alto número de copias del plásmido y el promotor/operador de tetraciclina inducible para la expresión regulada de proteínas.
  • Los vectores se pueden combinar con cualquier cepa de E. coli, ya que el promotor del tetraciclina trabaja independientemente del fondo genético de E. coli.
  • La expresión de la proteína recombinante se induce mediante la adición de anhidrotetraciclina, que es un derivado de la tetraciclina que no presenta actividad antibiótica.
Tenga en cuenta que la clonación en vectores pASG-IBA AccepTor requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pASG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un vector de entrada.
Especificaciones
Agente inductor Inducible con anhidrotetraciclina
Gen marcador Ampicilina
Promotor Tet
Tipo de producto Vector
Contenido y almacenamiento Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo
Etiqueta de proteína Etiqueta Twin-Strep
Cantidad 5 μg
Vector pASG-IBA102
Para utilizar con (aplicación) ompA para secreción periplásmica