Learn More
(E)-Cinnamil 3-Aminobut-2-enoate, TRC
Código de producto. 30363182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363182 500 mg -
30351185 250 mg -
30360893 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363182 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC442103500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103909-86-0
Fórmula molecular C13H15NO2
Peso molecular (g/mol) 217.27
Nombre IUPAC [(E)-3-fenilprop-2-enilo] (Z)-3-aminobut-2-enoate
SMILES C\C(=C\C(=O)OC\C=C\c1ccccc1)\N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Cinnamyl 3-Aminobut-2-enoate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15NO2/c1-11(14)10-13(15)16-9-5-8-12-6-3-2-4-7-12/h2-8,10H,9,14H2,1H3/b8-5+,11-10-
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.1103