Learn More
Cloruro de (E)-cinamoilo, TRC
Código de producto. 30355850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Código de producto. Cantidad
30355850 50 g
1 options
Código de producto. 30355850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44204050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Cinnamoyl Chloride
CAS 17082-09-6
Fórmula molecular C9H7ClO
Cantidad 50 g
Sinónimo (2E)-3-Phenyl-2-propenoyl Chloride, (2E)-3-Phenylprop-2-enoyl Chloride, (E)-3-Phenyl-2-propenoyl chloride, (E)-Cinnamoyl Chloride, trans-3-Phenyl-2-propenoyl chloride, trans-Cinnamic Acid Chloride, trans-Cinnamoyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
SMILES ClC(=O)\C=C\c1ccccc1
Nombre IUPAC cloruro de (E)-3-fenilprop-2-enoil
Peso molecular (g/mol) 166.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0185