Learn More
(E)-Cardamonin, MedChemExpress
Código de producto. 16473916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16473916 25 mg 25 miligramos
16461628 5 mg 5 miligramos
16439156 100 mg 100 miligramos
16429218 10 mg 10 miligramos
16414917 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473916 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1378
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress (E)-Cardamonin ((E)-Cardamomin) is a novel antagonist of hTRPA1 cation channel with an IC50 of 454 nM.
(E)-Cardamonin ((E)-Cardamomin) is a novel antagonist of hTRPA1 cation channel with an IC50 of 454 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-Cardamonin
CAS 19309-14-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo (E)-Cardamomin (E)-Alpinetin chalcone
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (103.60 mM)
SMILES O=C(C1=C(OC)C=C(O)C=C1O)/C=C/C2=CC=CC=C2.[(E)]
Peso molecular (g/mol) 270.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.28
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death