Learn More
Vilber E-Box CX5 con transiluminador UV (enchufe UE)
Descripción
- Imágenes de alta calidad: La cámara de grado científico fabricada en Alemania proporciona una detección precisa e imágenes de alta resolución para un análisis de gel preciso.
- Sensibilidad excepcional: Detecta bandas muy débiles de ADN, ARN o proteínas, lo que garantiza un rendimiento confiable con muestras de baja abundancia.
- Resultados listos para publicar: Ofrece salidas TIFF que respaldan los requisitos de publicación científica manteniendo la claridad y el detalle.
- Separación de banda clara: La alta resolución y la tecnología de imágenes avanzada permiten una separación clara de bandas muy espaciadas para una interpretación confiable.
- Pantalla táctil grande: la pantalla táctil muy grande de 12,6 in con tecnología Magster ofrece una navegación rápida, precisa e intuitiva.
- PC industrial integrado (Win10): La computadora industrial integrada garantiza un procesamiento rápido de datos y un control total sin equipo externo.
- Construcción duradera: El diseño de cuarto oscuro de acero y acero inoxidable proporciona un rendimiento duradero y una fácil limpieza.
- Funciones avanzadas de la cámara: Incluye un sensor de 5 megapíxeles ampliable a 20 MP, refrigeración pasiva, conexión USB3, imagen de 16 bits con 65.536 niveles de gris y un objetivo zoom motorizado.
- Completo y Práctico: Su tamaño compacto se adapta a los bancos de laboratorio estándar y ofrece conectividad de red, escaneo dinámico 3D y software BioVision para análisis de imágenes.
- Facilidad de uso: funcionamiento autónomo con captura con un solo clic, exposición automática, control automático de iluminación y apagado UV después de inactividad.
- Ahorro de tiempo: las funciones automáticas y la interfaz intuitiva reducen los pasos manuales y simplifican los flujos de trabajo experimentales.
- Seguro y confiable: El apagado automático de la luz UV mejora la seguridad y protege las muestras de exposiciones innecesarias.
- Aplicaciones versátiles: Adecuado para obtener imágenes de geles de ADN, ARN y proteínas en laboratorios de investigación, enseñanza y diagnóstico.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | Ethidium Bromuro y Coomassie Azul |
| Tamaño en píxeles | 5 MP |
| Incluye | Enchufe europeo |
| Para utilizar con (aplicación) | Documentación de geles |
| Tipo de producto | Sistema de documentación de geles |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |