Learn More
(E)-beta-Damasco 1000 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311633 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311633 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11956000AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beta-Damascone
CAS 23726-91-2
Nombres de analitos o componentes Beta-Damascone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13H20O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo β-Damascone
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
SMILES CC=CC(=O)C1=C(CCCC1(C)C)C
Nombre IUPAC 1-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)but-2-en-1-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 192.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.151 g/mol