Learn More
(E)-beta-damascenona 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318100 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318100 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11955000AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one
CAS 23696-85-7
Nombres de analitos o componentes 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H18 O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-, 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one, 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadienyl)-2-buten-1-one, 1-Crotonoyl-2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadiene, 2,6,6-Trimethyl-1-(2-butenoyl)-1,3-cyclohexadiene, 2,6,6-Trimethyl-1-crotonyl-1,3-cyclohexadiene
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3
SMILES CC=CC(=O)C1=C(C)C=CCC1(C)C
Nombre IUPAC 1-(2,6,6-trimetilciclohexa-1,3-dien-1-il)but-2-en-1-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 190.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.1358 g/mol