Learn More
(E)-alfa-Metilestilbeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458276 25 g 25 g
11448276 5 g 5 g
11468276 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15351.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 833-81-8 | C15H14 | 194.277 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 833-81-8
Fórmula molecular C15H14
Peso molecular (g/mol) 194.277
Número MDL MFCD00026343
Clave InChI OVZXISBUYCEVEV-OUKQBFOZSA-N
Sinónimo 1,2-diphenylpropene, e-alpha-methylstilbene, .alpha.-methylstilbene, 1,2-diphenyl-1-propene, 1-methyl-1,2-diphenylethene, stilbene, .alpha.-methyl, 1-propene, 1,2-diphenyl, 1-methyl-2-phenylvinyl benzene, trans-alpha-methylstilbene, chembl14773
PubChem CID 1549166
Nombre IUPAC [(E)-1-Fenilprop-1-en-2-il]benceno
SMILES CC(=CC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-alpha-Methylstilbene
Punto de fusión 79°C to 82°C
Densidad 0.986
Cantidad 25 g
Beilstein 1906425
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.28
Porcentaje de pureza 98%