Learn More
Éster metílico del ácido (E)-alfa-(metoxiimino)-2-metilbencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-alpha-(Methoxyimino)-2-methylbenzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 120974-97-2 |
| Fórmula molecular | C11H13NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (E)-Methyl 2-Methylphenylglyoxylate O-Methyloxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO3/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(12-15-3)11(13)14-2/h4-7H,1-3H3/b12-10+ |
| SMILES | O=C(OC)/C(C1=CC=CC=C1C)=N/OC |
| Nombre IUPAC | (E)-2-(metoxiimino)-2-(o-tolil)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 207.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.09 |