Learn More
(E)-Alfa-Hidroxi Tamoxifeno, TRC
Código de producto. 30400170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30400170 100 mg 100 miligramos
30406339 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH954700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97151-02-5
Fórmula molecular C26 H29 N O2
Peso molecular (g/mol) 387.51
Sinónimo Alpha-Hydroxy Tamoxifen
Nombre IUPAC (E)-4-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenilo]-3,4-difenilbut-3-en-2-ol
SMILES CC(O)\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material a-Hydroxy Tamoxifen
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29NO2/c1-20(28)25(21-10-6-4-7-11-21)26(22-12-8-5-9-13-22)23-14-16-24(17-15-23)29-19-18-27(2)3/h4-17,20,28H,18-19H2,1-3H3/b26-25-
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.2198