Learn More
Éster de bis(pinacol) de ácido (E)-alfa,beta-estirenodiborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335465 1 g 1 g
11345465 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335465 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19651.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 173603-23-1
Fórmula molecular C20H30B2O4
Número MDL MFCD02683500
Sinónimo cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-alpha,beta-Styrenediboronic acid bis(pinacol) ester
Punto de fusión 69°C to 73°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8855562
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.08
Porcentaje de pureza 98%