Learn More
E-Ajoene (~20% en acetato de etilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | E- Ajoene |
| CAS | 92284-99-6 |
| Fórmula molecular | C9H14OS3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Propen-1-yl [3-(2-propen-1-ylsulfinyl)-1-propen-1-yl]disulfide, 2-Propenyl 3-(2-propenylsulfinyl)-1-propenyl disulfide, Acuagel, Adjoen, Ajoene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14OS3/c1-3-6-11-12-7-5-9-13(10)8-4-2/h3-5,7H,1-2,6,8-9H2/b7-5+ |
| SMILES | C=CCSS\C=C\CS(=O)CC=C |
| Nombre IUPAC | (E)-1-(prop-2-enildisulfanil)-3-prop-2-enilsulfinilprop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 234.4 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 20 % |