Learn More
(E)-AG 99, MedChemExpress
Código de producto. 16433228
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16433228 10 mg 10 miligramos
16429776 50 mg 50 miligramos
16414496 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16433228 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100962
MedChemExpress (E)-AG 99 ((E)-Tyrphostin 46) is a potent EGFR inhibitor.
(E)-AG 99 ((E)-Tyrphostin 46) is a potent EGFR inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-AG 99
CAS 122520-85-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H8N2O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo (E)-Tyrphostin 46 (E)-Tyrphostin AG 99
Información de solubilidad DMSO : 165 mg/mL (808.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)/C(C#N)=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1.[(E)]
Peso molecular (g/mol) 204.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.18
Porcentaje de pureza 98.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation