Learn More
3M™ Sistema de validación E-A-Rfit™ Dual-Ear
Código de producto. 15740068 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15740068 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 15740068 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100062125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7815.00€
    3053.64€ / paquete de 1
    Ahorro 4761.36€
    60% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
El sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear ayuda a determinar si los trabajadores están recibiendo protección adecuada de su protector auditivo midiendo siete frecuencias estándar en menos de cinco segundos, lo que proporciona un informe detallado sobre el rendimiento de la atenuación del ruido.
  • La prueba objetiva de los dos oídos tarda solo segundos en administrarse para siete frecuencias estándar de 125 Hz a 8000 Hz
  • Incluye software, altavoz y maletín de transporte resistente a impactos.
  • Formación en línea gratuita y asistencia al usuario.
  • Requiere tapones de prueba con sonda, vainas o almohadillas.
  • El diseño de doble oreja ahorra tiempo al medir ambas orejas simultáneamente en menos de cinco segundos.
  • El conjunto de micrófono dual de doble elemento es la clave del sistema, ya que mide los niveles de sonido dentro y fuera del protector auditivo.
  • En cuestión de segundos se obtienen unos resultados rápidos, claros y precisos, y se pueden imprimir o guardar electrónicamente para futuras consultas.
  • El sistema determina la clasificación de atenuación personal (PAR) de los trabajadores individuales y ayuda a eliminar la incertidumbre de medición, ajuste y espectro.
  • Requiere tapones de prueba con sonda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Para utilizar con (aplicación) Para los sectores de la automoción, el procesamiento de alimentos, fabricación general, militar, mantenimiento, minería, petróleo, farmacéutica y transporte.
Cantidad 1 kit
Tipo de producto Kit de pruebas de ajuste de protector auditivo 393-1100
Incluye Software, altavoz y maletín de transporte resistente a impactos.