Learn More
3M™ Tapones para los oídos E-A-R™ Ultrafit™, con cordones
Código de producto. 12602565 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul, amarillo
Verde
Reducción del ruido nominal (RRN):
14 dB
20 db
32 db
Material:
Caucho de silicona
Elastómero termoplástico
Elastómero termoplástico (TPE)
Polímero elastomérico
Cantidad:
200/paq.
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
50 pares
paquete de 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Reducción del ruido nominal (RRN) Material Cantidad Tamaño de la unidad
12602565 Azul, amarillo 32 db Polímero elastomérico 50/Paq. 50 pares
11709315 Amarillo 20 db Elastómero termoplástico 50/Paq. 50 pares
15367526 Verde 14 dB Caucho de silicona 200/paq. paquete de 200
12642615 Azul, amarillo 32 db Elastómero termoplástico (TPE) 50/Paq. 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12602565 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000038199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    100.23€ / 50 pares
    Ahorro 67.77€
    40% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
3M™ E-A-R™ UltraFit™ Los tapones para los oídos son reutilizables y tienen un diseño probado de triple brida que se adapta cómodamente a la mayoría de los oídos. Reducen los niveles de ruido entre 14 y 32 dB y se pueden limpiar fácilmente con agua jabonosa y reutilizar una y otra vez. – ayudando a disminuir el desperdicio.
  • El auricular plegable de triple brida se adapta eficazmente a la mayoría de los tamaños de canales auditivos
  • Reducen los niveles de ruido en desde 14 a 32 dB
  • Ideal para entornos sucios, ya que no es necesario enrollar, simplemente empújelos en sus oídos para una protección higiénica
  • Limpie fácilmente con agua jabonosa y vuelva a usarlos una y otra vez, ayudando a reducir los residuos
  • Fijación reutilizable y extraíble del cable: práctica si entra y sale de entornos ruidosos
  • Disponible con una caja de almacenamiento para mantener los tapones de auricular limpios y juntos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul, amarillo
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Cantidad 50/Paq.
Reducción del ruido nominal (RRN) 32 db
Tipo de producto Tapones para oídos
Material Polímero elastomérico