Learn More
3M™ Protectores de repuesto E-A-R™ Flexicap™
Descripción
- Protectores de repuesto para los tapones para los oídos con bandas E-A-RCaps™, E-A-RBand™ y Flexicaps™.
- Los protectores son fáciles de quitar y reemplazar de la banda para tapones para los oídos.
- Los protectores de repuesto son una manera fácil de mejorar la higiene y la comodidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Pares por paquete | 50 pares/caja |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 23 dB |
| Dieléctrico/a/s | No |