Learn More
3M™ Tapones para los oídos premoldeados E-A-R™ ClearE-A-R™ 20
Descripción
- Un tapón para los oídos transparente y reutilizable con un vástago más corto para los usuarios que quieren que su protección auditiva sea más discreta.
- Los tapones de forma cónica ayudan a proporcionar un sellado eficaz para una protección más segura.
- El filtro de alta precisión controla el flujo de sonido para mantener una conexión con el mundo exterior.
- No es necesario manipular la punta del tapón, lo que los hace higiénicamente más aceptables, y se pueden lavar hasta 50 veces.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE |
| Tamaño | Universal |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para talleres, personal de seguridad, hostelería |
| Tipo de empaquetado | Caja |
| Cantidad | 12/Paq. |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | SNR: 20 dB |
| Corded | Sin cordón |
| Plug Shape | Cono |
| Tipo de producto | Tapones reutilizables |
| Mostrar más |