Learn More
3M™ Tapón para los oídos E-A-R™ Classic™ SuperFit™
Descripción
- Tapón con un anillo de ajuste naranja para que sea fácil ver cuándo el tapón está colocado correctamente.
- Cuando el color naranja ya no es visible, significa que está ajustado lo mejor posible.
- Más pequeño en diámetro y longitud para adaptarse a los canales de oído más pequeños o a aquellos que buscan una atenuación ligeramente menor.
- Los tapones para los oídos son resistentes a la humedad y compatibles con otros EPI.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo, naranja |
| Pares por paquete | 200 pares/caja |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 33 dB |
| Corded | Sin cordón |
| Tipo de producto | Tapones para los oídos |
| Dieléctrico/a/s | No |