Learn More
3M™ Tapones de prueba con sonda E-A-R™ Classic™
Código de producto. 15719787
Change view
Click to view available options
:
Color: Amarillo
Código de producto.
15719787 Color: Amarillo
1 options
Código de producto. 15719787 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000052882
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de prueba con sonda 3M™ E-A-R™ Classic™ incluyen un tubo de sonda para realizar pruebas de ajuste utilizando el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™.
  • Estos tapones para los oídos para pruebas están modificados con un tubo de sonda para utilizar durante las pruebas de ajuste con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™.
  • Los tapones de prueba no se pueden utilizar para la protección auditiva.
  • Tapón de prueba para uso con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Tamaño Pequeño
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno
Pares por paquete 50 pares/caja
Corded Sin cordón
Plug Shape Cilindro
Dieléctrico/a/s No