Learn More
3M™ Tapones para los oídos E-A-R™ Classic™ PD-01-009
Código de producto. 15739047 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color: Amarillo
Código de producto.
15739047 Color: Amarillo
1 options
Código de producto. 15739047 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000103748
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    83.51€ / 500 pares
    Ahorro 34.49€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Los tapones para los oídos 3M™ E-A-R™ Classic™ PD-01-009 están fabricados con espuma suave que absorbe la energía y proporcionan una excelente protección auditiva y comodidad durante todo el día.
  • Para su uso con el dispensador 3M™ One-Touch™.
  • La bolsa de repuestos contiene 500 pares de tapones para los oídos 3M™ Classic™
  • El dispensador de tapones para los oídos sirve como recordatorio para llevar protección auditiva y hacer que los tapones para los oídos estén disponibles en las zonas ruidosas tanto para quienes están en ellas a tiempo completo como para los visitantes.
  • Material resistente a la humedad para mantener un tiempo de expansión uniforme, incluso en entornos húmedos.
  • La superficie texturizada ayuda a mantener los tapones en su sitio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Tipo de empaquetado Bolsa de recarga
Pares por paquete 500 pares/bolsa
Reducción del ruido nominal (RRN) 28 dB
Tipo de producto Tapones para oídos