Learn More
3M™ Tapones para los oídos E-A-R™ Classic™ FP-01-000
Código de producto. 15709857 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color: Amarillo
Código de producto.
15709857 Color: Amarillo
1 options
Código de producto. 15709857 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000103736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.00€
    66.92€ / 250 pares
    Ahorro 11.08€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Los tapones para los oídos 3M™ E-A-R™ Classic™ FP-01-000 satisfacen las necesidades ambientales con su espuma patentada y su forma cilíndrica preferida.
  • Establecen el estándar en protección auditiva como los primeros tapones de espuma del mundo.
  • La espuma de baja presión y recuperación lenta se adapta a la forma del canal auditivo para mejorar la comodidad.
  • Material resistente a la humedad para mantener un tiempo de expansión uniforme, incluso en entornos húmedos.
  • La superficie texturizada ayuda a mantener los tapones en su sitio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Pares por paquete 5 pares/caja
Reducción del ruido nominal (RRN) 28 dB
Corded Sin cordón
Tipo de producto Tapones para oídos