Learn More
E-982, MedChemExpress
Descripción
E-982 is a steroid used for the on-line screening of the DNA unwinding element binding protein (DUE-B) immobilized protein column.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | E-982 |
| CAS | 858102-78-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H31NO6S |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | OC(C=C1)=CC2=C1[C@@]3([H])CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C(SCCC(ON5C(CCC5=O)=O)=O)C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 473.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 473.58 |
| Porcentaje de pureza | 98.0% |
| Mostrar más |