Learn More
(E)-9-(Prop-1-enil)-9H-purin-6-amina, Mikromol™
Código de producto. 17902486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17902486 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17902486 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1329.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(E)-9-(Prop-1-enil)-9H-purin-6-amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine
CAS 1446486-33-4
Nombres de analitos o componentes (E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H9 N5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 9-(1E)-1-Propen-1-yl-9H-purin-6-amine, Tenofovir Disoproxil Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N5/c1-2-3-13-5-12-6-7(9)10-4-11-8(6)13/h2-5H,1H3,(H2,9,10,11)/b3-2+
SMILES C\C=C\n1cnc2c(N)ncnc12
Nombre IUPAC 9-[(E)-prop-1-enil]purin-6-amina
Peso molecular (g/mol) 175.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0858 g/mol