Learn More
E-64d, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aloxistatin |
| CAS | 88321-09-9 |
| Fórmula molecular | C17H30N2O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (2S,3S)-3-[[[(1S)-3-Methyl-1-[[(3-methylbutyl)amino]carbonyl]butyl]amino]carbonyl]-2-oxiranecarboxylic Acid Ethyl Ester, Aloxistatin, E 64c ethyl ester, E 64d, EP 453, EST, EST (pharmaceutical), Loxistatin, NSC 694281, E-64d |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H30N2O5/c1-6-23-17(22)14-13(24-14)16(21)19-12(9-11(4)5)15(20)18-8-7-10(2)3/h10-14H,6-9H2,1-5H3,(H,18,20)(H,19,21)/t12-,13-,14-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCC(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 342.43 |