Learn More
E-64, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445229 5 mg 5 miligramos
15455229 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62933.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Inhibidor selectivo e irreversible de la cisteína proteasa
It is used as a broad spectrum cysteine proteinase and calpain activation inhibitor. Additionally, Prevotella intermediate studies report that E-64 blocks the breakdown of methaemoglobin and the oxidation of oxyhaemoglobin by InpA. E-64 has also been used to study excystation in Giardia lamblia. E-64 is an inhibitor of Calpain, cathepsin K and cathepsin S. E-64 is an effective ligand for affinity purification of cysteine proteases. When coupled to a thiolated affinity matrix, binding is no longer irreversible, but specificity is retained
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como un inhibidor de proteasas de amplio espectro y un inhibidor de activación de la calpaina. Además, los estudios intermedios de Prevotella informan de que el E-64 bloquea la descomposición de la metahemoglobina y la oxidación de la oxihemoglobina por InpA. El E-64 también se ha utilizado para estudiar la excistación en Giardia lamblia. El E-64 es un inhibidor de la calpaína, la catepsina K y la catepsina S. El E-64 es un ligando eficaz para la purificación por afinidad de las proteasas de cisteína. Cuando se acopla a una matriz de afinidad tiolada, la unión ya no es irreversible, pero la especificidad se conserva.
Solubilidad
Soluble en DMSO (25 mg/ml), o agua (20 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: – 20 °C. Mantener alejado de ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66701-25-5
Fórmula molecular C15H27N5O5
Peso molecular (g/mol) 357.41
Número MDL MFCD00080261,MFCD00080261
Clave InChI LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N
Sinónimo d09fgq, l-3-trans-carboxy-oxiran-2-carbonyl-leu-agmatin, trans-epoxysuccinyl-leucylamido-4-guanidino butane, 3-1-4-carbamimidamidobutyl carbamoyl-3-methylbutyl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid, 3-1-4-diaminomethylideneamino butylamino-4-methyl-1-oxopentan-2-yl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid
PubChem CID 4641099
Nombre IUPAC ácido 3-[[1-[4-(diaminometilideneamino)butilamino]-4-metil-1-oxopentan-2-il]carbamoil]oxirano-2-carboxílico
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(O)=O)C(=O)NCCCCN=C(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material E-64
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Beilstein 1405664
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO (25mg/ml), or water (20mg/ml)
Rotación óptica +24° (c=1 in 1N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.4
Forma física Polvo