Learn More
Melford E-64
Descripción
Inhibidor irreversible de la cisteína proteasa de calpaína, catepsina (B,H,L,S), papaína y otras cisteína proteasas.
Inhibidor irreversible de la cisteína proteasa de calpaína, catepsina (B,H,L,S), papaína y otras cisteína proteasas. Concentración de trabajo: 1-10uM.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 66701-25-5 |
| Fórmula molecular | C15H27N5O5 |
| Cantidad | 5 mg |