Learn More
(E)-6-yodo-3-[2-(piridin-2-il)etenil]-1-(tetrahidro-2H-piran-2-il)-1H-indazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-6-Iodo-3-[2-(pyridin-2-yl)ethenyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole |
| CAS | 886230-77-9 |
| Fórmula molecular | C19 H18 I N3 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-Iodo-3-[(1E)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18IN3O/c20-14-7-9-16-17(10-8-15-5-1-3-11-21-15)22-23(18(16)13-14)19-6-2-4-12-24-19/h1,3,5,7-11,13,19H,2,4,6,12H2/b10-8+ |
| SMILES | Ic1ccc2c(\C=C\c3ccccn3)nn(C4CCCCO4)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-yodo-1-(oxan-2-il)-3-[(E)-2-piridin-2-iletenil]indazol |
| Peso molecular (g/mol) | 431.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.049 |