Learn More
(E)-[6]-Dehydroparadol, MedChemExpress
Código de producto. 16484117
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484117 50 mg 50 miligramos
16467956 100 mg 100 miligramos
16461956 500 mg 500 miligramos
16440668 5 mg 5 miligramos
16438228 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16484117 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY77293
MedChemExpress (E)-[6]-Dehydroparadol, an oxidative metabolite of [6]-Shogaol (HY-14616), is a potent Nrf2 activator. (E)-[6]-Dehydroparadol can inhibit the growth and induce the apoptosis of human cancer cells.
(E)-[6]-Dehydroparadol, an oxidative metabolite of [6]-Shogaol (HY-14616), is a potent Nrf2 activator. (E)-[6]-Dehydroparadol can inhibit the growth and induce the apoptosis of human cancer cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-[6]-Dehydroparadol
CAS 878006-06-5
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H24O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 140 mg/mL (506.57 mM)
SMILES CCCCCCCC(/C=C/C1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 276.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.37
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid