Learn More
(E)-6,6-Dimetilhept-2-en-4-yn-1-ol, TRC
Código de producto. 30386998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386998 500 mg
30372698 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30386998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD473280500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 173200-56-1
Fórmula molecular C9H14O
Peso molecular (g/mol) 138.21
Sinónimo (2E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-1-ol
Nombre IUPAC (E)-6,6-dimetilhept-2-en-4-yn-1-ol
SMILES CC(C)(C)C#C\C=C\CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-6,6-Dimethylhept-2-en-4-yn-1-ol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O/c1-9(2,3)7-5-4-6-8-10/h4,6,10H,8H2,1-3H3/b6-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.1045