Learn More
(E)-5,6-Dihidro-4-hidroxi-6-[2-(4-metoxifenil)etililo]-2H-piran-2-uno, TRC
Código de producto. 30370597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370597 2.5 g
30382475 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30370597 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4496802.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62378-65-8
Fórmula molecular C14H14O4
Peso molecular (g/mol) 246.26
Sinónimo 5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-2H-pyran-2-one
Nombre IUPAC (E)-6-(4-metaxiestirilo)dihidro-2H-piran-2,4(3H)-diona
SMILES O=C1CC(OC(/C=C/C2=CC=C(OC)C=C2)C1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-[2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-2H-pyran-2-one
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O4/c1-17-12-5-2-10(3-6-12)4-7-13-8-11(15)9-14(16)18-13/h2-7,13H,8-9H2,1H3/b7-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.09